Ammoniaque 25% ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
87903.AK 87903.AU
87903.AKEA 146 EUR InStock
87903.AK 87903.AU
Ammoniaque 25% ≥99.99% (base métaux)
Ammoniaque
Purity: 99.99% CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: H5NO Formula Weight: 35.05 Physical Form: Liquid Density: 0.91 Appearance: Colourless Odour: Ammonia-like pH: 12 Merck Reference: 14,494 UN No.: 2672 MDL No.: MFCD00066650
Formule: NH₃
Point d'ébullition: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60…–57.5 °C
Densité: 0.91
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Merck Index: 14,494
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité