Ammoniaque 25%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ammonium hydroxyde
271402TEA 67.1 EUR InStock
271402T
Ammoniaque 25%, GPR RECTAPUR®
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Point d'ébullition: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60…–57,5 °C
Densité: 0,907 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 25 %
Non-volatile residue Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité