L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ammoniaque 25%, AnalaR NORMAPUR® zA
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
1133.1000EA 26.9 EUR InStock
1133.1000 1133.2500 1133.9025
Ammoniaque 25%, AnalaR NORMAPUR® zA
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Point d'ébullition: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60…–57.5 °C
Densité: 0.907 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 25 %
Evaporation residue Max. 20 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 8 ppm
Total S (as SO4) Max. 1 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
CO3 (as CO2) Max. 15 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.1 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité