Ammoniaque 25%
Fournisseur: Roth Carl
Danger
5460.1 5460.2 5460.3 5460.4
ROTH5460.1EA 22.9 EUR InStock
ROTH5460.1 ROTH5460.2 ROTH5460.3 ROTH5460.4
Ammoniaque 25%
Ammoniaque
Formule: NH₃
Point d'ébullition: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60…–57.5 °C
Densité: 0.88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité