Ammoniaque 28%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
21190.326EA 56.2 EUR InStock
21190.326 21190.246 21190.292 21190.361
Ammoniaque 28%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Ammoniaque
Formule: NH₃
Point d'ébullition: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60…–57.5 °C
Densité: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 28.0 - 32.0 %
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.880 - 0.910
Evaporation residue Max. 10 ppm
Silica Max. 10 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 4 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
CO3 (Carbonate) Max. 10 ppm
NO2 (Nitrite) Max. 2 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.5 ppm
S (Sulphide) Max. 0.1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 2 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.03 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.01 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.3 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.01 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Li (Lithium) Max. 0.01 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.01 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.05 ppm
V (Vanadium) Max. 0.01 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.02 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.05 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité