Sulfure d'ammonium 20% en solution aqueuse, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
21354.298EA 236 EUR InStock
21354.298
Sulfure d'ammonium 20% en solution aqueuse, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Sulfure d'ammonium
Formule: H₈N₂S
MW: 68,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010892
Numéro CAS: 12135-76-1
ONU: 2683
ADR: 8 (3, 6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (as (NH4)2S from sulphide) 17.0 - 23.0 %
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
CO3 (Carbonate) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité