Hydrazine hydrate 80% (∼51% w/w N₂H₄)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
209592500 209590010
ACRO209592500EA 34.8 EUR InStock
ACRO209592500 ACRO209590010
Hydrazine hydrate 80% (∼51% w/w N₂H₄)
Hydrazine hydrate
Formule: NH₂NH₂·xH₂O
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1.028 g/cm³
Point d'éclair: 91 °C
Numéro MDL: MFCD00149931
Numéro CAS: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
ONU: 2030
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.027 to 1.030 g/ml
Titration with HCl 78.9 to 80.5 % (N2H4.H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité