Argent nitrate 10% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
KRAF05450.2700EA 241 EUR InStock
KRAF05450.2700 KRAF05450.0700 KRAF05450.1700 KRAF05450.3100 KRAF05450.4100
Argent nitrate 10% en solution aqueuse pour analyses
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité