Argent nitrate 5% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
05651.3100 05651.2700 05651.4100
KRAF05651.3100EA 266 EUR InStock
KRAF05651.3100 KRAF05651.2700 KRAF05651.4100
Argent nitrate 5% en solution aqueuse pour analyses
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité