Mercure (II) sulfate 200 g/l en solution aqueuse
Fournisseur: Molekula
MOLE61441891-1LEA 0 EUR InStock
MOLE61441891-1L
Mercure (II) sulfate 200 g/l en solution aqueuse
Mercure (II) sulfate
Formule: HgSO₄
MW: 296,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011047
Numéro CAS: 7783-35-9
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité