L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: (R)-(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydratéH-Cys-OH.HCl.H2O
23255.186EA 91.1 EUR InStock
23255.186
L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté, TECHNICAL
L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté
Formule: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
MW: 175,64 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Numéro MDL: MFCD00065606
Numéro CAS: 7048-04-6
Merck Index: 13,02810
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/37/2345837.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité