L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté 98.5-101.0% pour biochimie
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: (R)-(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydratéH-Cys-OH.HCl.H2O
23257.183EA 134 EUR InStock
23257.183
L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté 98.5-101.0% pour biochimie
L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté
Formule: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
MW: 175,64 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Numéro MDL: MFCD00065606
Numéro CAS: 7048-04-6
Merck Index: 13,02810
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/37/2345837.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) 98.5 - 101.0 %
Identification Passes test
Spec.opt.rot.(80 g/l;HCl 250 g/l; dried) 5.5 - 7.0 °
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
Loss on drying (Vacuum<0.7 kPa, 24 h) 8.0 - 12.0 %
SO₄ (Sulphate) ≤ 300 ppm
Ninhydrin-positive substances (LC):
Ammonium (570 nm) ≤ 0.02 %
Any impurity ≤ 0.2 %
Impurity A (570 nm) ≤ 0.5 %
Total impurities ≤ 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité