L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté, Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: L-Histidine monohydrochloride monohydrate, (2S)-(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate, L-Histidine hydrochloride monohydrate, (S)-(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate, His HCl monohydrate, H-His-OH.HCl.H2O, H-His-OH·HCl·H₂O, L-3-Imidazol-4-ylalanine monohydrochloride monohydrate, L-Histidine hydrochloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04350.0025 1.04350.0100 1.04350.0500 1.04350.9010
1.04350.0025EA 59.3 EUR InStock
1.04350.0025 1.04350.0100 1.04350.0500 1.04350.9010
L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté, Millipore®
L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté
Formule: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
MW: 209,63 g/mol
Point de fusion: 259 °C
Densité: 1.485 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151027
Numéro CAS: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=8aacf6dc4ef5382410cb743498272b48c3c36999&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité