L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté ≥98.5%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: H-His-OH.HCl.H2OHis HCl monohydraté(S)-(+)-Histidine HCl monohydraté(S)-(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté
24583.186EA 132 EUR InStock
24583.186
L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté ≥98.5%, TECHNICAL
L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté
Formule: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
MW: 209,63 g/mol
Point de fusion: 259 °C
Densité: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00151027
Numéro CAS: 5934-29-2
Merck Index: 13,04741
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/30/2299830.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité