(R)-(-)-Isothiocyanate de 1-phénéthyle ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20315.03EA 71 EUR InStock
L20315.03
(R)-(-)-Isothiocyanate de 1-phénéthyle ≥95%
(R)-(-)-Isothiocyanate de 1-phénéthyle
Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Point d'ébullition: 132…133 °C (20 mmHg)
Densité: 1,060
Point d'éclair: 103 °C (217 °F)
Numéro MDL: MFCD00135478
Numéro CAS: 24277-44-9
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité