Potassium iodate 1/60 mol/l (3.567 g KIO₃) en solution aqueuse concentrée, Titrisol® solution volumétrique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Iodate de potassium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.09917.0001EA 50.3 EUR InStock
1.09917.0001
Potassium iodate 1/60 mol/l (3.567 g KIO₃) en solution aqueuse concentrée, Titrisol® solution volumétrique, Supelco®
Potassium iodate
Formule: KlO₃
MW: 214 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 (H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité