Potassium hydroxyde concentré pour une dilution à 1L, 1.0 M KOH (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
38073-1EA 38073-6X1EA
38073-1EAEA 53.1 EUR InStock
38073-1EA 38073-6X1EA
Potassium hydroxyde concentré pour une dilution à 1L, 1.0 M KOH (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Potassium hydroxyde
Concentrate for 1L standard solution
Formule: KOH
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: 1.29…1.37 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité