Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.5 N en solution aqueuse, Acculute™ solution volumétrique étalon
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Caustic soda
88620.LQ 88620.LS
88620.LQEA 44.3 EUR InStock
88620.LQ 88620.LS
Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 0.5 N en solution aqueuse, Acculute™ solution volumétrique étalon
Sodium hydroxyde
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Densité: 1.327 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité