2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure
Fournisseur: Molekula
Synonyms: TTC
MOLE31216368-100GEA 0 EUR InStock
MOLE31216368-100G
2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure
2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure
Formule: C₁₉H₁₅ClN₄
MW: 334,81 g/mol
Point d'ébullition: ∼360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 235 °C
Numéro MDL: MFCD00011963
Numéro CAS: 298-96-4
Merck Index: 12,09874
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité