2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure
Fournisseur: Serva
Attention
37130.01 37130.02 37130.03
SERA37130.01EA 0 EUR InStock
SERA37130.01 SERA37130.02 SERA37130.03
2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure
2,3,5-Triphényltétrazolium chlorure
Formule: C₁₉H₁₅ClN₄
Point d'ébullition: ∼360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 235 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011963
Numéro CAS: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Merck Index: 13,09815
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité