Argent nitrate 0.1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.09990.0001EA 94.2 EUR InStock
1.09990.0001
Argent nitrate 0.1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
ONU: 1760
ADR: 8,
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité