2,2,2-Trifluoroéthylamine chlorhydrate
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethanamine hydrochloride, 2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride
007517-25G 007517-5G
FLUO007517-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007517-25G FLUO007517-5G
2,2,2-Trifluoroéthylamine chlorhydrate
2,2,2-Trifluoroéthylamine chlorhydrate
Formule: C₂H₅ClF₃N
MW: 135,52 g/mol
Point de fusion: 222…226 °C
Numéro MDL: MFCD00012875
Numéro CAS: 373-88-6
EINECS: 206-771-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité