TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
228030010 228031000 228032500 228030051
ACRO228030010EA 306 EUR InStock
ACRO228030010 ACRO228031000 ACRO228032500 ACRO228030051
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) 99+%, très pur
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Point d'ébullition: 225 °C
Point de fusion: 150…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012590
Numéro CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=9cd352191844996cb39879ebefdc1bf56c051b8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (1 % in water) Clear colorless
pH 3.5 to 5.0 (1 % at 25 °C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité