TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) ≥99.5%, Ultrapure
Fournisseur: VWR Chemicals
0234-1KGEA 338 EUR InStock
0234-1KG 0234-500G 0234-12KG 0234-5KG
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) ≥99.5%, Ultrapure
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)
Réactif pour la stabilisation des formulations de tampon et l'électrophorèse des molécules biologiques.
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012590
Numéro CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=9cd352191844996cb39879ebefdc1bf56c051b8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium ≤0.0005%
Copper ≤0.0001%
DNase none detected
Insolubles ≤0.001%
Iron ≤0.001%
Lead ≤0.0005%
Magnesium ≤0.0005%
Manganese ≤0.0005%
pH (0.1M, Water) @25 °C 4.2 – 4.9
Protease none detected
Purity (Titration) ≥99.5%
RNase none detected
Zinc ≤0.0005%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité