TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Trométamol chlorhydrate2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, chlorhydrateTHAM HClTRIS HClTris(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate
648313-500EA 272 EUR InStock
648313-500 648313-1 648313-250
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate), Millipore®
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
MW: 157,6 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Numéro MDL: MFCD00012590
Numéro CAS: 1185-53-1
Merck Index: 12,09902
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/01/2297601.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité