Chlorure de diéthylammonium 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
155890010 155891000 155895000 155890051
ACRO155890010EA 86.6 EUR InStock
ACRO155890010 ACRO155891000 ACRO155895000 ACRO155890051
Chlorure de diéthylammonium 99%
Chlorure de diéthylammonium
Formule: C₄H₁₂ClN
Point d'ébullition: 320…330 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 227…230 °C
Densité: 1,0475 g/cm³ (21 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012499
Numéro CAS: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
Merck Index: 13,03138
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 230 °C
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité