Chlorure de diméthylammonium, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Diméthylamine chlorhydrateDiméthylammonium chlorure
23431.232EA 0 EUR InStock
23431.232
Chlorure de diméthylammonium, TECHNICAL
Chlorure de diméthylammonium
Formule: C₂H₈ClN
MW: 81,54 g/mol
Point de fusion: 170…173 °C
Numéro MDL: MFCD00012477
Numéro CAS: 506-59-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité