Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
56766-5EA 387 EUR InStock
56766-5
Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium, Millipore®
Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium
Formule: C₇H₂₂Cl₃N₃
MW: 254,63 g/mol
Point de fusion: 256…258 °C
Numéro MDL: MFCD00012918
Numéro CAS: 334-50-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité