Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium
Fournisseur: Molekula
MOLE31867014-5GEA 0 EUR InStock
MOLE31867014-5G
Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium
Trichlorure de 4-azoniaoctaméthylènediammonium
Formule: C₇H₂₂Cl₃N₃
MW: 254,63 g/mol
Point de fusion: 256…258 °C
Numéro MDL: MFCD00012918
Numéro CAS: 334-50-9
Merck Index: 12,08893
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité