N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-P-phenylenediamine 2HCl
A10343.36 A10343.22 A10343.14
A10343.36EA 1090 EUR InStock
A10343.36 A10343.22 A10343.14
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure 98%
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure
Purity: 98% CAS No.: 536-46-9 Molecular Formula: C8H12N2.2HCl Formula Weight: 209.12 Melting Point: 212° dec. Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00012991
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
MW: 209,12 g/mol
Point de fusion: 212 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012991
Numéro CAS: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03280
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité