N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate
Fournisseur: Molekula
Synonyms: N,N,N',N'-Tétraméthyl-1,4-phénylenediamine, dichlorhydrateTMPD 2 HCl
MOLEM76530445EA 0 EUR InStock
MOLEM76530445
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₈Cl₂N₂
MW: 237,17 g/mol
Point de fusion: 227…230 °C
Numéro MDL: MFCD00012482
Numéro CAS: 637-01-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/62/2346162.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité