4-(Méthylamino)phénol sulfate
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
06177.0600 06177.1600
KRAF06177.0600EA 222 EUR InStock
KRAF06177.0600 KRAF06177.1600
4-(Méthylamino)phénol sulfate
4-(Methylamino)phenol sulphate
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1.434 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013140
Numéro CAS: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06046
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité