Vert malachite oxalate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Bis (N-{4-[[4-(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene}-N-methylmethanaminium) trioxalateBasic Green 4N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminotriphenylcarbenium oxalate
EHERC14680000EA 81.9 EUR InStock
EHERC14680000
Vert malachite oxalate
Vert malachite oxalate
Formule: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
MW: 927,02 g/mol
Point de fusion: ∼159 °C
Numéro MDL: MFCD00011766
Numéro CAS: 2437-29-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05722
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/29/2297529.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité