Fuchsine basique 70+%, pur, certifié
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
401690250 401691000 401695000
ACRO401690250EA 45 EUR InStock
ACRO401690250 ACRO401691000 ACRO401695000
Fuchsine basique 70+%, pur, certifié
Fuchsine basique
Formule: C₂₀H₂₀ClN₃
Point de fusion: 250 °C (dec.)
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012569
Numéro CAS: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 12,05686
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥70.0 %
UV Lambda max 547 to 552 nm (in 50% ethanol)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.16 to 1.35
BSC Certification Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité