Néofuchsine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]-o-toluidine, chlorhydrate
ACRO212141000EA 115 EUR InStock
ACRO212141000 ACRO212140250
Néofuchsine
Néofuchsine
Formule: C₂₂H₂₄ClN₃
MW: 365,91 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00012567
Numéro CAS: 3248-91-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 550 to 554 nm (in 50% ethanol)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.4
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1500 (at lambda max.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité