Carbonate de guanidinium 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
120220010 120222500 120220051
ACRO120220010EA 78.2 EUR InStock
ACRO120220010 ACRO120222500 ACRO120220051
Carbonate de guanidinium 99+%
Carbonate de guanidinium
Formule: C₃H₁₂N₆O₃
MW: 180,17 g/mol
Point de fusion: 267…270 °C
Densité: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013029
Numéro CAS: 593-85-1
EINECS: 209-813-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %
pH 10.5 to 11.5 (1 % in water)
Specific optical rotation -9° to -14.5° (20°C, 589 nm) (c=4 in H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité