Carbonate de guanidinium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12853.0B A12853.0I A12853.30
A12853.0BEA 63.7 EUR InStock
A12853.0B A12853.0I A12853.30
Carbonate de guanidinium ≥98%
Carbonate de guanidinium
Purity: 98% CAS No.: 593-85-1 Molecular Formula: C3H12N6O3 Formula Weight: 180.17 Melting Point: ca 198° dec. Beilstein Reference: 3628359
Formule: C₃H₁₂N₆O₃
MW: 180,17 g/mol
Point de fusion: ∼ 198 °C (dec.)
Densité: 1.251 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013029
Numéro CAS: 593-85-1
EINECS: 209-813-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité