IHC enhancer (DAB, plus), HIGHDEF®
Fournisseur: Enzo Life Sciences
HIGHDEF®
ALEXADI9501820015EA 237 EUR InStock
ALEXADI9501820015 ENZOADI9501820015
IHC enhancer (DAB, plus), HIGHDEF®
Tests Tests immunologiques
HIGHDEF® IHC enhancer (DAB, plus) is a DAB signal enhancer used to increase intensity of immunostaining using DAB as chromogen.
  • Superior performance compared to amino ethyl carbazol (AEC)
HIGHDEF® IHC enhancer (DAB, plus) increases the signal intensity without creating any background staining.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité