Lysates, HeLa (human)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADILYCHL100F ADILYCHL101F ADILYCHL102F
ENZOADILYCHL100FEA 155.1 EUR InStock
ENZOADILYCHL100F ENZOADILYCHL101F ENZOADILYCHL102F
Lysates, HeLa (human)
Cellules
The HeLa cell line derived from a human donor's epithelioid carcinoma tissue (cervix).
Dilution range: 20 µg/lane (Western blotting)
Liquid lysates in SDS-PAGE sample buffer.
Heat shock-treated HeLa cells with no recovery time can be a useful tool in studying the regulators of immediate-early gene expression during heat shock stress response.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité