Lysates, Jurkat (human)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADILYCJK100FEA 186 EUR InStock
ALEXADILYCJK100F ENZOADILYCJK100F
Lysates, Jurkat (human)
Cellules
The Jurkat T lymphocyte cell line was established from the peripheral blood of a 14-year old boy with T cell leukaemia.
Dilution range: 20 µg/lane (Western blotting)
Liquid lysates in SDS-PAGE sample buffer, pH 6,8, heated for 10 minutes at 70 °C and containing Tris-HCl (40 mM), SDS (1%), DTT (50 mM), glycerol (7,5%), and bromophenol blue (0,003%).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité