Guanidinium chlorure
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: Guanidine chlorhydrate
A1106.1000EA 421 EUR InStock
A1106.1000
Guanidinium chlorure
Guanidinium chlorure
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95,53 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
Merck Index: 13,04578
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité