Thiocyanate de guanidinium
Fournisseur: Roth Carl
Attention
0017.1 0017.2
ROTH0017.1EA 33.5 EUR InStock
ROTH0017.1 ROTH0017.2
Thiocyanate de guanidinium
Thiocyanate de guanidinium
Formule: CH₅N₃·CHNS
Point de fusion: 118 °C
Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013027
Numéro CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité