Hydroxylammonium chlorure 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
170360010 170361000 170365000 170360050
ACRO170360010EA 160 EUR InStock
ACRO170360010 ACRO170361000 ACRO170365000 ACRO170360050
Hydroxylammonium chlorure 97%
Hydroxylammonium chlorure
Formule: NH₂OH·HCl
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…158 °C (dec.)
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051089
Numéro CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 157 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité