Hydroxylammonium chlorure 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
270100010 270101000 270102500 270100050
ACRO270100010EA 202 EUR InStock
ACRO270100010 ACRO270101000 ACRO270102500 ACRO270100050
Hydroxylammonium chlorure 99+%
Hydroxylammonium chlorure
Formule: NH₂OH·HCl
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…158 °C (dec.)
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051089
Numéro CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité