Hydroxylammonium chlorure ACS, ISO, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Hydroxylamine chlorhydrate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.04619.0250EA 353 EUR InStock
1.04619.0250
Hydroxylammonium chlorure ACS, ISO, Supelco®
Hydroxylammonium chlorure
Formule: NH₂OH·HCl
MW: 69,49 g/mol
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00051089
Numéro CAS: 5470-11-1
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (manganometric) ≥ 99.0 %
Clarity of the solution in Ethanol passes test
pH-value (5 %; water) 2.5 - 3.5
Titrable free acid ≤ 0.25 meq/g
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Heavy metals (ACS) ≤ 0.0005 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury) ≤ 0.000001 %
NH₄ (Ammonium) passes test
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Total sulfur (as sulfate) ≤ 0.005 %
Residue on ignition (as sulfate) ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS,ISO
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité