1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acetylene-PEG4-amine, 3,6,9,12-Tetraoxapentadec-14-yn-1-amine, Propargyl-PEG4-amine
J64527.MC J64527.ME
J64527.MCEA 407 EUR InStock
J64527.MC J64527.ME
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
Acetylene containing reagent with PEG spacer and carboxyl reactivity.
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231,29 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22380736
Numéro CAS: 1013921-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité