Hydrazine hydrate 100% (∼64% w/w N₂H₄)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
196711000 196715000
ACRO196711000EA 26.8 EUR InStock
ACRO196711000 ACRO196715000
Hydrazine hydrate 100% (∼64% w/w N₂H₄)
Hydrazine hydrate
Formule: NH₂NH₂·xH₂O
Point d'ébullition: 117.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –51.5 °C
Densité: 1.0315 g/cm³
Point d'éclair: 75 °C
Numéro MDL: MFCD00149931
Numéro CAS: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
ONU: 2030
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04790
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.030 to 1.033 g/ml
Titration with HCl 99.4 to 100.9 % (N2H4.H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité