Hydrazine hydrate 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14005.36 A14005.0E A14005.18 A14005.30
A14005.36EA 55.2 EUR InStock
A14005.36 A14005.0E A14005.18 A14005.30
Hydrazine hydrate 98+%
Hydrazine hydrate
Purity: 98+% CAS No.: 7803-57-8 Molecular Formula: H4N2.H2O Formula Weight: 50.06 (32.05anhy) Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Amine-like Melting Point: -52° Boiling Point: 120-121° Merck Reference: 14,4771 UN No.: 2030 MDL No.: MFCD00149931
Formule: H₆N₂O
Point d'ébullition: 120…121 °C
Point de fusion: –52 °C
Densité: 1.027
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149931
Numéro CAS: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
ONU: 2030
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4771
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité