Hydrazinium sulfate 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
201861000 201865000
ACRO201861000EA 43.5 EUR InStock
ACRO201861000 ACRO201865000
Hydrazinium sulfate 99+%
Hydrazinium sulfate
Formule: NH₂NH₂·H₂SO₄
Point de fusion: 254 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044873
Numéro CAS: 10034-93-2
EINECS: 233-110-4
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e277940036b3cf71839ff7458f0c7d08bff6f6d5&vid=7a677e6f1725cfa1b9bdef05cc04304e6739079e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥99.0 %
Total chloride ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Total silicon (Si) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité