Hydrazinium sulfate ≥99.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Hydrazine sulfate
40120.36EA 111 EUR InStock
40120.36
Hydrazinium sulfate ≥99.0% ACS
Hydrazinium sulfate
Reagent for determination of C-terminal amino acids
Formule: NH₂NH₂·H₂SO₄
MW: 130,12 g/mol
Point de fusion: ∼ 255 °C (déc.)
Densité: 1,370
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044873
Numéro CAS: 10034-93-2
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04791
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/35/2299135.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité